Human TET3 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
7013P
PRSI7013PEA 122 EUR InStock
PRSI7013P
Human TET3 peptide
Protéines et Peptides
TET3 peptide is used for blocking the activity of TET3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité