Human DLK1 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
7017P
PRSI7017PEA 122 EUR InStock
PRSI7017P
Human DLK1 peptide
Protéines et Peptides
DLK1 peptide is used for blocking the activity of DLK1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité