Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PHLPP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7019
PRSI7019EA 435 EUR InStock
PRSI7019
Anti-PHLPP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PHLPP1 Antibody: PHLPP1 is a member of the serine/threonine phosphatase family, which are important regulators of Akt serine-threonine kinases (AKT1, AKT2, AKT3) and conventional/novel protein kinase C (PKC) isoforms. PHLPP1 and PHLPP2 have a similar domain structure and have been shown to dephosphorylate and inactivate, distinct Akt isoforms, at one of the two critical phosphorylation sites required for activation: Serine473. PHLPP2 dephosphorylates AKT1 and AKT3, whereas PHLPP1 is specific for AKT2 and AKT3. PHLPP1 promotes apoptosis and may act as a tumor suppressor. Increased expression of PHLPP1 may also play a role in obesity and type 2 diabetes by interfering with Akt-mediated insulin signaling.

Type:
Antigen: PHLPP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité