Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLDN4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7025
PRSI7025EA 435 EUR InStock
PRSI7025
Anti-CLDN4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CLAUDIN4 Antibody: CLAUDIN4 is an integral membrane protein belonging to the claudin family, a family of cellular adhesion molecules that are components of tight junctions. CLAUDIN4 is a component of tight junction strands and may play a role in internal organ development and function during pre- and postnatal life. The CLAUDIN4 gene is deleted in Williams-Beuren syndrome, a neurodevelopmental disorder affecting multiple systems. CLAUDIN4 is frequently overexpressed in ovarian and other epithelial cancers.

Type:
Antigen: CLDN4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité