Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYCT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7031
PRSI7031EA 435 EUR InStock
PRSI7031
Anti-MYCT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MYCT1 Antibody: MYCT1 was initially identified as a novel target of the c-Myc oncogene in myeloid cells. It is a widely expressed nuclear protein whose overexpression can promote apoptosis, alteration of morphology, enhancement of anchorage-independent cell growth, tumorigenic conversion, promotion of genomic instability, and inhibition of hematopoietic differentiation. MYCT1 binds to the promoters of several c-Myc-regulated genes and it has been suggested that the phenotypes seen in MYCT1-overexpressing cells are a result of the deregulation of these genes. RUNX1-ETO, a fusion protein made up of RUNX1 and ETO, is thought to deregulate the proliferation and responsiveness of human hematopoietic progenitor cells downstream of MYCT1.

Type:
Antigen: MYCT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité