Human MYCT1 peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
7031P
PRSI7031PEA 122 EUR InStock
PRSI7031P
Human MYCT1 peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
MYCT1 peptide is used for blocking the activity of MYCT1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité