Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KEAP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7045
PRSI7045EA 435 EUR InStock
PRSI7045
Anti-KEAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KEAP1 Antibody: KEAP1 (kelch-like ECH-associated protein 1) is a stress sensing adaptor for the Cullin3 (Cul3)-dependent E3 ubiquitin ligase complex that negatively regulates NRF2 (NF-E2-related factor 2) and plays a role in the oxidative stress response. It targets NFE2L2/NRF2 for ubiquitination and degradation by the proteasome. KEAP1 contains an amino terminal BTB/POZ domain and a carboxyl terminal KELCH domain which are required for interaction with NRF2, and in binding Cul3-E3 ubiquitin ligase. Altered expression of NRF2 is associated with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). KEAP1 also targets the down regulation of NF-kappa B activity by targeting IKK beta degradation. Mutation of the KEAP1 gene is found in lung cancer.

Type:
Antigen: KEAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité