Human TNFAIP2 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
7051P
PRSI7051PEA 122 EUR InStock
PRSI7051P
Human TNFAIP2 peptide
Protéines et Peptides
TNFAIP2 peptide is used for blocking the activity of TNFAIP2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité