Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PLA1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7059
PRSI7059EA 435 EUR InStock
PRSI7059
Anti-PLA1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PLA1A Antibody: PLA1A is a phospholipase that hydrolyzes fatty acids at the sn-1 position of phosphatidylserine and 1-acyl-2-lysophosphatidylserine. This secreted protein hydrolyzes phosphatidylserine (PS) in liposomes and can also hydrolyze PS in apoptotic cells and activate platelets where the resulting 2-acyl-lysophosphatidylserine acts as a lipid mediator for mast cells, T cells, and neural cells, suggesting that a major function of PLA1A may be the production of lysophospholipid mediators. PLA1A is upregulated in rat peripheral blood cells bearing long-term surviving cardiac allograft. PLA1A is also expressed in human THP-1-derived macrophages and this expression is upregulated in cells treated with lipopolysaccharide, a TLR4 ligand. This upregulation is inhibited with corticosteroids, which are often used at high dosages to suppress chronic allograft rejection.

Type:
Antigen: PLA1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité