Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CMPK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7063
PRSI7063EA 435 EUR InStock
PRSI7063
Anti-CMPK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CMPK2 Antibody: UMP-CMP kinase 2 (CMPK2) is the first nucleoside monophosphate kinase that has been identified in human mitochondria. It is a component of the salvage pathway for nucleotide synthesis that may participate in terminal differentiation of monocytic cells. There are two distinct domains of CMPK2: the N-terminal domain with unknown function and the C-terminal domain with the kinase function, suggesting that CMPK2 may be a bifunctional protein with other biological functions in addition to its UMP-CMP kinase activity. CMPK2 may participate in dUTP and dCTP synthesis and is responsible for phosphorylation of dCMP and dUMP in mitochondria. CMPK2 is actively involved in macrophage activation and the inflammatory response

Type:
Antigen: CMPK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité