Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CITED2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7067
PRSI7067EA 435 EUR InStock
PRSI7067
Anti-CITED2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CITED2 Antibody: CITED2 was initially identified as a potential transcriptional activator with significant homology to MSG1, a melanocyte-specific nuclear protein. CITED2 interacts with the histone acetyltransferase p300/CBP and acts as a coactivator to several DNA-binding transcription factors such as HIF-1 and AP-2. CITED2 also controls proliferation of mouse embryonic fibroblasts via the polycomb group genes Bmi-1 and Mel18 and the tumor suppressor Ink4a/Arf. CITED2 has also been found to be an essential regulator of adult hematopoietic stem cells (HSCs), with conditional deletion of CITED2 in the adult mouse resulting in the loss of HSCs, multilineage bone marrow failure and increased lethality.

Type:
Antigen: CITED2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité