Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BATF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7069
PRSI7069EA 435 EUR InStock
PRSI7069
Anti-BATF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BATF Antibody: BATF is a nuclear basic leucine zipper protein that belongs to the AP-1/ATF superfamily of transcription factors. The leucine zipper of this protein mediates dimerization with members of the Jun family of proteins. This protein is thought to be a negative regulator of AP-1/ATF transcriptional events and blocks cellular transformation by Ras and Fos. BATF also is required for the differentiation of IL-17-producing T helper (TH17) cells, a CD4+ subset of T cells that coordinates the inflammatory response in host defense. In both T cells and B cells, BATF is required for the appropriate regulation of the class-switch recombination.

Type:
Antigen: BATF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité