Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SAMSN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7079
PRSI7079EA 435 EUR InStock
PRSI7079
Anti-SAMSN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SAMSN Antibody: SAMSN (HACS1) is a member of a novel gene family of putative adaptors and scaffold proteins containing SH3 and SAM (sterile alpha motif) domains. It encodes a 441 amino acid protein that is differentially expressed in hematopoietic cells and malignancies including myeloid leukemia, lymphoma, and myeloma. SAMSN has restricted expression in human tissues. It has been shown to be up-regulated by B cell activation signals and is a participant in B cell activation and differentiation. SAMSN is an immunoinhibitory adaptor that might be a useful target for immune suppression therapy.

Type:
Antigen: SAMSN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité