Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POU3F2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7085
PRSI7085EA 435 EUR InStock
PRSI7085
Anti-POU3F2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
POU3F2 Antibody: POU3F2, also commonly known as brain-2, is a member of a family of POU domain genes expressed in mouse brain and is thought to be involved in the development of the neocortex and establishment of neural cell lineage. Recent studies suggest that POU3F2 may be involved with the development of neurodegenerative diseases as well as tumor development and proliferation. Along with the neural-lineage-specific transcription factors ASCL1 and MYT1L, POU3F2 can convert fibroblasts to functional neurons in vitro, a form of artificial stem cells termed induced neuronal (iN) cells, suggesting that these cells may be useful in the treatment of neurodegenerative diseases.

Type:
Antigen: POU3F2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité