Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LMX1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7087
PRSI7087EA 435 EUR InStock
PRSI7087
Anti-LMX1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LMX1A Antibody: The LIM homeobox transcription factor 1 (LMX1A) belongs to the LIM-homeodomain family. Members of this family are known to be important for pattern formation during development. LMX1A binds an A/T-rich sequence and functions in the nucleus as a transcriptional activator to the insulin gene promoter. In the developing embryo, LMX1A is expressed along the neuraxis and leads to the development of the roof plate of the vertebrae. While LMX1A is crucial for the differentiation of dopamine neurons, the related LMX1B appears to be important for both the development and the survival of these cells. It has been suggested that LMX1A might be a useful biomarker or risk factor in tumor aggressiveness.

Type:
Antigen: LMX1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité