Human LMX1A peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
7087P
PRSI7087PEA 122 EUR InStock
PRSI7087P
Human LMX1A peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
LMX1A Peptide is used for blocking the activity of LMX1A antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité