Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LMX1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7089
PRSI7089EA 435 EUR InStock
PRSI7089
Anti-LMX1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LMX1B Antibody: The LIM homeobox transcription factor 1B (LMX1B) belongs to the LIM-homeodomain family. Members of this family are known to be important for pattern formation during development. LMX1B regulates mid-hindbrain patterning; LMX1B-null mice embryos have a severe reduction in the number of midbrain dopaminergic neurons compared to wild-type. While LMX1B appears to be important for both the development and the survival of dopamine neurons, the related LMX1A is crucial for the differentiation of these cells. However, LMX1A and LMX1B function cooperatively to regulated the proliferation, specification and differentiation of midbrain dopaminergic neuronal progenitors.

Type:
Antigen: LMX1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité