Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7093
PRSI7093EA 435 EUR InStock
PRSI7093
Anti-GDF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GDF1 Antibody: Growth differentiation factors (GDFs) are members of the transforming growth factor (TGF) superfamily that is involved in embryonic development and adult tissue homeostasis. GDF1 was initially identified as a temporally expressed gene in the mouse central nervous system during embryonic development, with only one isoform detected in adult tissues. GDF1 is required for left-right patterning during development and directly interacts with Nodal, another member of the TGF-beta superfamily. It has been suggested that GDF1 regulates the activity and signaling range of Nodal through direct interaction.

Type:
Antigen: GDF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité