Anti-DPP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
71-116
PRSI71-116EA 771 EUR InStock
PRSI71-116
Anti-DPP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DPP4 / CD26 Antibody can be used for Immunohistochemistry in paraffin embeded tissues starting at 15 - 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: DPP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Chimpanzee, Gorilla, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité