Anti-EIF4EBP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
71-347
PRSI71-347EA 771 EUR InStock
PRSI71-347
Anti-EIF4EBP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EImmunofluorescence4EBP2 / 4EBP2 Antibody can be used for Immunohistochemistry in paraffin embeded tissues starting at 10 μg/mL, and Western Blotting starting at 4 μg/mL.
BBS, pH 8.4 (25 mM sodium borate, 100 mM boric acid, 75 mM NaCl, 5 mM EDTA)
BBS, pH 8.4 (25 mM sodium borate, 100 mM boric acid, 75 mM NaCl, 5 mM EDTA)
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: EIF4EBP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité