Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNAJ Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
71-363
PRSI71-363EA 771 EUR InStock
PRSI71-363
Anti-DNAJ Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Hsp40/DNAJ Antibody can be used for Immunohistochemistry in paraffin embeded tissues starting at 10 μg/mL, Immunoprecipitation and Western Blotting starting at 1:10000.

Protein A Column

PBS, 0.09% azide, 50% glycerol

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: DNAJ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Beluga, Bovine, Chicken, Dog, Fish, Xenopus, Guinea pig, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Mussel, Pig, Rabbit, Rat, Sheep, Scallop

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité