L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-WIPI2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
7103
PRSI7103EA 435 EUR InStock
PRSI7103
Anti-WIPI2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
WIPI2 Antibody: WD repeat proteins play a role in many essential biologic functions, regulating the assembly of multiprotein complexes by presenting a beta-propeller platform for simultaneous and reversible protein-protein interactions. WIPI2, also known as ATG18B or ATG21, is a human homolog to yeast ATG18 and contains three WD repeats and has a 7-bladed propeller structure with a conserved motif that facilitates its interaction with other proteins. It is recruited to early autophagosomal structures along with Atg16L and ULK1 and is required for the formation of LC3-positive autophagosomes.More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité