Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TDRG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7105
PRSI7105EA 435 EUR InStock
PRSI7105
Anti-TDRG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TDRG1 Antibody: The Testis development related protein 1 (TDRG1) is thought to be a testis-specific, developmentally regulated gene. TDRG1 is expressed in mainly in spermatogenic cells in seminiferous tubules of the adult testis, but is not detected in fetal testis. While little is known of the function of TDRG1, it has been postulated to play an important role in human spermatogenesis.

Type:
Antigen: TDRG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité