Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHROOM1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7113
PRSI7113EA 435 EUR InStock
PRSI7113
Anti-SHROOM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SHROOM1 Antibody: SHROOM family members play diverse roles in the development of the nervous system and other tissues. SHROOM1 is a PDZ domain-containing actin-binding protein that is required for neural tube morphogenesis. It facilitates neurulation by regulating the morphology of neurepithelial cells via the apical positioning of an actomyosin network in the neurepithelium. SHROOM1 is also expressed in pulmonary arterial smooth muscle cells and its expression is significantly decreased in mouse and human models of pulmonary arterial hypertension, suggesting that there may be a link between SHROOM1 expression and pulmonary arterial hypertension.

Type:
Antigen: SHROOM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité