Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHROOM3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7117
PRSI7117EA 435 EUR InStock
PRSI7117
Anti-SHROOM3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SHROOM3 Antibody: SHROOM family members play diverse roles in the development of the nervous system and other tissues. SHROOM3 is an actin-binding protein is a regulator of the microtubule cytoskeleton during epithelial morphogenesis and is sufficient and necessary to induce a redistribution of the microtubule regulator gamma-tubulin. It is necessary for both apiscobasal cell elongation and apical constriction in the neural epithelium. SHROOM3 has also been shown to be essential for cell shape changes and morphogenesis in the developing vertebrate gut, with its transcription relying on the Pitx1 transcription factor.

Type:
Antigen: SHROOM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité