Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSPY1S Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7123
PRSI7123EA 415 EUR InStock
PRSI7123
Anti-TSPY1S Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TSPY1S Antibody: Testis-specific protein on Y chromosome (TSPY1) is an ampliconic gene on the Y chromosome that has been associated with gonadoblastoma. Recent experiments have shown that in androgen-dependent testicular germ-cell tumors, TSPY1 can repress the androgen-bound androgen receptor (AR), a member of the nuclear steroid hormone receptor family that acts as a ligand-inducible transcription factor, suggesting that TSPY1 is a repressor of cell proliferation in germ-cell tumors and potentially in normal gonadal cells during early development. Two distinct isoforms of TSPY1, TSPY1L and TSPY1S, are known to exist.

Type:
Antigen: TSPY1S
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité