Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHCHD6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7133
PRSI7133EA 435 EUR InStock
PRSI7133
Anti-CHCHD6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CHCHD6 Antibody: CHCHD6 is a member of a family of proteins containing a conserved (coiled coil 1)-(helix 1)-(coiled coil 2)-(helix 2) domain and has been observed in a complex with the mitochondrial proteins mitofilin, SAM50, metaxins 1 and 2, and CHCHD3. CHCHD6 knockdown causes severe defects in mitochondrial cristae morphology as well as reductions in cell growth, ATP production and oxygen consumption. This decrease of CHCHD6 also led to a reduction in mitofilin protein levels, while a knockdown of mitofilin resulted in a reduced level of CHCHD6, suggesting coordinate regulation between these two proteins. CHCHD6 knockdown in human cancer cells enhances their sensitivity to genotoxic anticancer drugs, suggesting that CHCHD6 may be a potential therapeutic anti-tumor target.

CHCHD6 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

CHCHD6 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

CHCHD6 antibody can be stored at 4°C for three months and -20°C, stable for up to one year.

Type:
Antigen: CHCHD6
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité