Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MECR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7151
PRSI7151EA 435 EUR InStock
PRSI7151
Anti-MECR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MECR Antibody: The mitochondrial trans-2-enoyl-CoA reductase (MECR), was initially identified as nuclear receptor-binding factor 1 (NRBF1), which can interact with a multitude of nuclear hormone receptors in the presence of the respective ligands. MECR has been shown to be part of the mitochondrial fatty acid synthesis (FAS II) system and to catalyze the NAPDH-dependent reduction of 2-enoyl thioesters, generating saturated acyl-groups. Overexpression of this gene in transgenic mice can lead to cardiac abnormalities, suggesting that inappropriate expression of genes of FAS II can result in the development of hereditary cardiomyopathy.

MECR Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

MECR Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MECR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité