Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7155
PRSI7155EA 415 EUR InStock
PRSI7155
Anti-CRB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CRB2 Antibody: CRB2 (Crumbs homolog 2), like its homologs CRB1 and CRB3, is similar to the Drosophila crumbs protein and is expressed in retina, brain and kidney. Along with other proteins, the Crumbs proteins form a complex that help set up cell polarity in developing neuroepithelial cells. At the onset of neural specification, embryonic stem cells (ESCs) upregulate CRB2, which then localizes apically in neural rosettes. Gain- and loss-of-function studies of CRB2 have shown that CRB2 is essential for the stabilization of other polarity proteins. Unlike CRB1, mutations in CRB2 do not appear to play a role in retinitis pigmentosa or in Leber congenital amaurosis.

CRB2 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

CRB2 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CRB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité