Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIDT2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7159
PRSI7159EA 435 EUR InStock
PRSI7159
Anti-SIDT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SIDT2 Antibody: The SID1 transmembrane family member (SIDT2) is a highly glycosylated, multipass transmembrane protein that localizes to the lysosomal membrane. SIDT2 is highly expressed in liver, brain and kidney, with no or little expression in skeletal muscles, heart or other tissues. Little is known of the function of SIDT2.

SIDT2 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

SIDT2 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SIDT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité