Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DHX36 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7163
PRSI7163EA 435 EUR InStock
PRSI7163
Anti-DHX36 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DHX36 Antibody: DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp, are putative RNA helicases implicated in several cellular processes involving modifications of RNA secondary structure. DHX36 (DEAH box protein 36), also known as MLE-like protein 1 and RNA helicase associated with AU-rich element ARE (RHAU), belongs to RNA helicase of the DEAH family and may function in sex development and spermatogenesis. It is expressed in testis and is evolutionary conserved with true orthologs in almost all animal species. DHX36 plays a role in degradation and deadenylation of mRNAs containing in their 3'-UTR the consensus ARE sequence element. DHX36 is required for early embryogenesis.

DHX36 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

DHX36 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: DHX36
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité