Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JAKMIP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7165
PRSI7165EA 435 EUR InStock
PRSI7165
Anti-JAKMIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
JAKMIP1 Antibody: JAKMIP1, also known as Marlin-1, is a highly-conserved vertebrate-specific microtubule-associated protein that plays a role in JAK1 signaling and regulate microtubule cytoskeleton rearrangements. JAKMIP1 is expressed predominantly in neuronal and lymphoid cells and colocalizes with microtubules. Multiple isoforms of JAKMIP1 are known to exist: isoforms 1 and 5 are also expressed in liver, lung and skeletal muscle, while isoforms 2-4 are specifically expressed in brain and retina. JAKMIP1 participates in polarized secretion in lymphocytes and it has been suggested to be a novel effector memory gene restraining T cell-mediated cytotoxicity. Dysregulation of JAKMIP1 gene expression is associated with genetic conditions linked to autism in humans.

JAKMIP1 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

JAKMIP1 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: JAKMIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité