Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JAKMIP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7167
PRSI7167EA 435 EUR InStock
PRSI7167
Anti-JAKMIP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
JAKMIP2 Antibody: JAKMIP2, also known as neuroendocrine long coiled-coil protein 1 (NECC1), is a member of the JAKMIP family of proteins whose members are thought play a role in JAK1 signaling and the regulation of microtubule cytoskeleton rearrangements. JAKMIP2 is expressed predominantly in neuronal cells but unlike JAKMIP1, JAKMIP2 localizes to the Golgi complex. It has been suggested that JAKMIP2 may play important roles in the control of the regulated secretory pathway.

JAKMIP2 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

JAKMIP2 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: JAKMIP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité