Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL17RE Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7181
PRSI7181EA 435 EUR InStock
PRSI7181
Anti-IL17RE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-17RE Antibody: The interleukin 17 receptor E (IL-17RE) shares limited similarity to the receptor of IL-17A, a ubiquitous type I membrane glycoprotein that with IL-17A plays a pathogenic role in many inflammatory and autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis. IL-17RE is the functional receptor of IL-17C and has been suggested to mediate mucosal immunity to infection with intestinal pathogens. IL-17C is produced by epithelia in response to bacterial challenge and binds to a receptor complex formed by IL-17RE and IL-17RA on the epithelial cell surface, thereby regulating the immune function of epithelial cells in an autocrine manner.

IL-17RE Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

IL-17RE Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL17RE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité