Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCL3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7183
PRSI7183EA 435 EUR InStock
PRSI7183
Anti-BCL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BCL3 Antibody: The proto-oncogene Bcl-3, believed to be involved in certain human B cell leukemias, encodes a protein that contributes to the regulation of transcriptional activation of NF-κ-B target genes. BCL3 contains seven ankyrin repeats, which are most closely related to those found in I-κ-B proteins. The expression of this gene can be induced by NF-κ-B, which forms a part of the autoregulatory loop that controls the nuclear residence of p50 NF-κ-B. It contributes to the regulation of cell proliferation. A chromosomal aberration involving BCL3 may be a cause of B-cell chronic lymphocytic leukemia.

BCL3 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

BCL3 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: BCL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité