Human TREM1 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
7185P
PRSI7185PEA 122 EUR InStock
PRSI7185P
Human TREM1 peptide
Protéines et Peptides
17 amino acids near the amino terminus of human TREM1.
  • Can be used to block antibody activity completely in WB by incubating with equal volume of antibody for 30 min at 37°C.
PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin and 0.02% sodium azide
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité