Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7187
PRSI7187EA 435 EUR InStock
PRSI7187
Anti-FOXP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FOXP3 Antibody: FOXP3 is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators. FOXP3 acts as a repressor of transcription and regulates T cell activation, with its overexpression in CD4 T cells leading to an attenuation of activation-induced cytokine production and proliferation. In regulatory T (Treg) cells, FOXP3 is essential for Treg suppressor function and its expression leads to the repression of IL-17 expression. Genetic mutations involving FOXP3 are the cause of immunodeficiency polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome (IPEX), also known as X-linked autoimmunity-immunodeficiency syndrome.

FOXP3 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

FOXP3 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FOXP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité