Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STAT3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7197
PRSI7197EA 435 EUR InStock
PRSI7197
Anti-STAT3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
STAT3 Antibody: STATs (signal transducers and activators of transcription) are a family of cytoplasmic latent transcription factors that are activated to regulate gene expression in response to a large number of extracellular signaling polypeptides including cytokines, interferons, and growth factors. After phosphorylation by JAK tyrosine kinases, STATs enter the nucleus to regulate transcription of many different genes. Among the seven STATs (STAT1, STAT2, STAT3, STAT4, STAT5a, STAT5b, and STAT6), STAT1, STAT3, STAT5a, and STAT5b have a wide activation profile. STAT3 signals are pivotal to the proliferation and differentiation of neural stem cells and also participate in neuronal regeneration and cancers of the nervous system.

STAT3 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

STAT3 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: STAT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité