Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSC22D3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7221
PRSI7221EA 435 EUR InStock
PRSI7221
Anti-TSC22D3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TSC22D3 Antibody: The TSC22 domain family member 3 protein (TSC22D3) is a leucine zipper protein that functions as a transcriptional regulator. The expression of TSC22D3 is stimulated by glucocorticoids and IL-10 and is thought to play a key role in the anti-inflammatory and immunosuppressive effects of these molecules. TSC22D3 can physically interact with and inhibit the activities of key inflammatory signaling mediators such NF-κB and AP-1. TSC22D3 functions as a transcriptional co-activator for various nuclear receptors and NF-κB. It has also been shown to be involved in the differentiation of mesenchymal stem cells towards osteoblasts and bone formation.

TSC22D3 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

TSC22D3 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TSC22D3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité