Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NELF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7225
PRSI7225EA 435 EUR InStock
PRSI7225
Anti-NELF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NELF Antibody: NELF (nasal embryonic luteinizing hormone-releasing hormone factor) is a 530 amino acid transcription factor involved in the migration of LHRH neurons, outgrowth of olfactory axons and suppression of transcription elongation. NELF is found in the peripheral and central nervous system during embryonic development, and is highly expressed in adult testis, kidney and brain. Known to couple NMDA receptor signaling to the nucleus, NELF knockdown impaired GnRH neuronal migration of NLT cells in vitro and the gene encoding NELF has been linked to the development of Idiopathic hypogonadotropic hypogonadism (IHH), a disorder resulting in impaired pubertal maturation and reproductive function.

NELF Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

NELF Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NELF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité