Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7227
PRSI7227EA 435 EUR InStock
PRSI7227
Anti-CCL4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CCL4 Antibody: CCL4, also known as macrophage inflammatory protein 1-beta (MIP1B), belongs to the intercrine beta (chemokine CC) family. Both CCL4 and the related protein CCL3 participate in the host response to invading bacterial, viral, parasite and fungal pathogens by regulating the trafficking and activation state of selected subgroups of inflammatory cells. While both CCL4 and CCL3 exert similar effects on monocytes, their effect on lymphocytes differ; with CCL4 selectively attracting CD4+ lymphocytes and CCL3 selectively attracting CD8+ lymphocytes. Additionally, both have been shown to be potent chemoattractants for B cells, eosinophils and dendritic cells. The processed form of CCL4 can induce down-modulation of surface expression of the chemokine receptor CCR5, thus inhibiting the CCR5-mediated entry of HIV-1 in T cells.

CCL4 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

CCL4 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CCL4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité