Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIBF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7237
PRSI7237EA 435 EUR InStock
PRSI7237
Anti-PIBF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PIBF1 Antibody: PIBF1 is synthesized during pregnancy in response to progesterone by T lymphocytes. PIBF1 inhibits arachidonic acid release, controls NK activity, and modifies the cytokine balance exerting an anti-abortive effect. It contains a leucine zipper motif, a basic zipper sequence, a PEST sequence, a nuclear localization signal, an ER membrane retention signal and N-glycosylation and phosphorylation sites. PIBF1 is significantly higher in healthy pregnant women than in women at risk for premature pregnancy termination. Full-length PIBF1 is associated with the nucleus and functions as a transcription factor, whereas secretion of shorter forms which may act as cytokines is induced by activation of the cell.

PIBF1 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

PIBF1 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PIBF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité