Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL17 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7239
PRSI7239EA 435 EUR InStock
PRSI7239
Anti-CCL17 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CCL17 Antibody: CCL17, also known as TARC, binds to chemokine receptors CCR4 and CCR8 and plays important roles in T cell development in thymus as well as in trafficking and activation of mature T cells. CCL17 is secreted from monocyte-derived DCs and endothelial cells and is responsible for selective recruitment and migration of activated Th2 lymphocytes. CCL17 is also required for CCR7 and CXCR4-dependent migration of cutaneous dendritic cells under inflammatory conditions.

CCL17 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

CCL17 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CCL17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité