Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TNFSF4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7243
PRSI7243EA 435 EUR InStock
PRSI7243
Anti-TNFSF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TNFSF4 Antibody: The tumor necrosis factor superfamily member TNFSF4 is a type II membrane bound, non-covalently linked homotrimeric protein. It is expressed on antigen presenting cells, such as dendritic cells and activated B-cells, and also on other cells such as vascular endothelial cells, mast cells, and natural killer cells. TNFSF4 signals specifically through the TNFRSF4 receptor, is expressed predominantly on CD4+T cells but also on certain activated CD8+T cells. TNFRSF4/TNFSF4 functions as a costimulatory signal, which is required for a productive interaction between antigen presenting cells and their target T-cells. It enhances cell proliferation and survival, and increases expression of RANTES, IL-2, IL-3, and IFNgamma. TNFRSF4/TNFSF4 signaling plays an important role in immunotolerance.

TNFSF4 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

TNFSF4 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TNFSF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité