Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RRAS2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7249
PRSI7249EA 435 EUR InStock
PRSI7249
Anti-RRAS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RRAS2 Antibody: Activating mutations and overexpression of classical Ras subfamily members (K-RAS, N-RAS and H-RAS) have been widely investigated as key events in the development of human cancers. The RRAS subfamily of Ras-related proteins includes RRAS1, RRAS2 (TC21) and RRAS3 (M-Ras) show overall amino acid identity with the classical Ras subfamily (H-Ras, K-Ras and N-Ras) of 55–60%. RRAS2 is a small GTPbinding protein of the Ras superfamily of GTPases. It might transduce growth inhibitory signals across the cell membrane, exerting its effect through an effector shared with the Ras proteins. RRAS2 has high oncogenic potential and overexpression/mutations have been reported in several tumor tissues and cell lines.

RRAS2 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

RRAS2 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RRAS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité