Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KREMEN2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7263
PRSI7263EA 435 EUR InStock
PRSI7263
Anti-KREMEN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KREMEN2 Antibody: Kremen (Kringle containing protein marking the eye and the nose) proteins are type I transmembrane proteins that contain extracellular kringle, WSC and CUB domains and an intracellular region without any conserved motifs. Kremens bind a subset of the secreted Dickkopf proteins (Dkk 1, 2, and 4) with high affinity to modulate the canonical Wnt signaling pathway that is transduced by the ternary receptor complex composed of Wnt, Frizzled, and the LDL receptor related protein 5/6 (LRP5/6) co-receptor. Recent experiments have shown that KREMEN2 is a regulator of bone remodeling and raise the possibility that antagonizing KREMEN2 might prove beneficial in patients with bone loss disorders.

KREMEN2 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

KREMEN2 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KREMEN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité