Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTRF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7267
PRSI7267EA 415 EUR InStock
PRSI7267
Anti-PTRF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PTRF Antibody: The polymerase I and transcript release factor (PTRF) enables the dissociation of paused ternary polymerase I transcription complexes from the 3' end of pre-rRNA transcripts, regulating rRNA transcription by promoting the dissociation of transcription complexes and the re-initiation of polymerase I on nascent rRNA transcripts. PTRF also localizes to caveolae at the plasma membrane and is thought to play a critical role in the formation of caveolae and the stabilization of caveolins, translocating from caveolae to the cytoplasm after insulin stimulation. PTRF is also thought to modify lipid metabolism and insulin-regulated gene expression. Mutations in this gene result in a disorder characterized by generalized lipodystrophy and muscular dystrophy.

PTRF Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

PTRF Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PTRF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité