Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRKCDBP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7269
PRSI7269EA 435 EUR InStock
PRSI7269
Anti-PRKCDBP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PRKCDBP Antibody: The protein kinase C delta (PKC-δ) binding protein (PRKCDBP), also known as cavin-3, is a member of the cavin family of proteins that are involved in caveolin formation and regulation. PRKCDBP was initially identified in a screen of cultured cell lines for proteins that were strongly induced by serum starvation. Studies indicate that PRKCDBP binds not only to PKC-δ but also to caveolin-1 and helps regulate caveolin traffic and function. Similar to other members of the cavin family, the expression of PRKCDBP was found to be down-regulated in various cancer cell lines, suggesting a possible tumor suppressor function of PRKCDBP.

PRKCDBP Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

PRKCDBP Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PRKCDBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité