Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NUCB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7271
PRSI7271EA 435 EUR InStock
PRSI7271
Anti-NUCB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Nucleobindin-2 Antibody: NUCB2 was initially identified as calcium-binding protein EF hand motif-containing protein that could bind with Necdin, a growth suppressor expressed primarily in postmitotic neurons. NUC2 is a secreted protein that is cleaved into three major peptide products, Nesfatin-1, Nesfatin-2, and Nesfatin-3, of which Nesfatin-1 has been found to cause the suppression of food intake in a leptin-independent manner. Other studies have suggested that NUCB2/Nesfatin-1 may also play roles in energy homeostasis and closely related neuroendocrine functions.

Nucleobindin-2 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

Nucleobindin-2 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NUCB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité