Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MTERF3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7281
PRSI7281EA 435 EUR InStock
PRSI7281
Anti-MTERF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MTERFD1 Antibody: Members of the mTERF (mitochondrial transcription termination factor) family, are mitochondrial proteins that are believed to be transcription termination factors. MTERFD1 is composed of three leucine zippers that form a three-stranded coiled-coil that binds to DNA. It binds promoter DNA and acts as a mitochondrial transcription regulator. It has been suggested that only the phosphorylated form of MTERFD1 has transcription termination activity. A closely related mTERF family member, MTERFD3, is believed to be involved in cell cycle regulation and cell growth by modulating mitochondrial transcription.

MTERFD1 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

MTERFD1 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MTERF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité